Eisen(II)sulfat Heptahydrat

Lieferant: CAESAR LORENTZ
Achtung

Synonyme: Eisenvitriol

2240.0250
CSLO2240.0250EA 65.2 EUR
CSLO2240.0250
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 278,02 g/mol
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR