Kaliumhydrogencarbonat

Lieferant: CAESAR LORENTZ

Synonyme: Kaliumbicarbonat

2302.0100
CSLO2302.0100EA 21.2 EUR
CSLO2302.0100
Kaliumhydrogencarbonat
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR