Kaliumiodid

Lieferant: CAESAR LORENTZ

2334.0500
CSLO2334.0500EA 0 EUR
CSLO2334.0500
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 686 °C
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR