Kaliumsorbat

Lieferant: CAESAR LORENTZ
Achtung

Synonyme: Sorbinsäure Kaliumsalz, trans,trans-2,4-Hexadiensäure Kaliumsalz, Kalium-(E,E)-2,4-hexadienoat, Kalium Sorbicum

2350-25G
CSLO2350-25GEA 18.4 EUR
CSLO2350-25G
Kaliumsorbat
Kaliumsorbat
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Schmelzpunkt: 270
Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016546
CAS-Nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR