L(-)-Menthol

Lieferant: CAESAR LORENTZ
Achtung

2416-100G
CSLO2416-100GEA 65.6 EUR
CSLO2416-100G
L(-)-Menthol
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR