Natriumhydrogencarbonat

Lieferant: CAESAR LORENTZ

Synonyme: Natriumbicarbonat

2428.0500
CSLO2428.0500EA 25 EUR
CSLO2428.0500
Natriumhydrogencarbonat
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Molecular Weight: 84,01 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR