Vaseline, white

Lieferant: CAESAR LORENTZ

Synonyme: Petrolatum, Vaselin

3200-1KG
CSLO3200-1KGEA 29.9 EUR
CSLO3200-1KG
Vaseline, white
Vaseline
Siedepunkt: 343
Schmelzpunkt: 38…56 °C
Dichte: 0.865 g/cm³ (25 °C)
CAS-Nummer: 92045-74-4
EINECS: 295-456-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR