Vaseline, weiß

Lieferant: CAESAR LORENTZ

Synonyme: Petrolatum, Vaselin

3210.0250
CSLO3210.0250EA 18.8 EUR
CSLO3210.0250
Vaseline, weiß
Vaseline
Schmelzpunkt: 38…56 °C
Dichte: 0,865 g/cm³ (25 °C)
CAS-Nummer: 92045-74-4
EINECS: 295-456-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR