Polysorbat 80

Lieferant: CAESAR LORENTZ

Synonyme: Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat, Polyethylenglycol-sorbitan-monooleat, Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert, Sorbitanmonooleat, ethoxyliert

3478.0250
CSLO3478.0250EA 50.7 EUR
CSLO3478.0250
Polysorbat 80
Polysorbat 80
Schmelzpunkt: 100 °C
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR