Terpentinöl

Lieferant: CAESAR LORENTZ
Gefahr

Synonyme: Terpentin

G184-5L
CSLOG184-5LEA 0 EUR
CSLOG184-5L
Terpentinöl
Turpentine oil
Siedepunkt: 153…175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–50 °C
Dichte: 0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00147790
CAS-Nummer: 8006-64-2
EINECS: 232-350-7
UN: 1299
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR