Natriumphosphat, Lösungsmedienkonzentrat, DILUT-IT™
Lieferant: Avantor
D021-02EA 60.92 EUR
D021-02
Natriumphosphat, Lösungsmedienkonzentrat, DILUT-IT™
Puffer Biologische Puffer
  • pH bei 25 °C bei 26-facher Verdünnung: 6,75 bis 6,85
  • Bei Raumtemperatur lagern