3,5-Dinitrosalicylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoesäure

D0550-10G
D0550-10GEA 25.4 EUR
D0550-10G
3,5-Dinitrosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrosalicylsäure
Formel: C₇H₄N₂O₇
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Schmelzpunkt: 170…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007104
CAS-Nummer: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c39003c66998ed33039f29dcf62cdb2a9d2b9aa&vid=bed33ffccf9a3dfe330b6ae1492067f2c779ec9f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR