N,N-Dimethylacetamid 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
D137510-2.5L
D137510-2.5LEA 133.61 EUR
D137510-2.5L
N,N-Dimethylacetamid 99%, Reagenzqualität
N,N-Dimethylacetamid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Siedepunkt: 11,5 %(V) (99 °C)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure 2 mmHg ( 25 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Explosion Limit 1.8 %, 100 °F
Autoignition Temperature 914 °F
Refractive Index n20/D 1.437 (lit.)
Vapor Density 3 (vs air)