E.Z.N.A.® Blood DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Das E.Z.N.A.® Blood DNA Kit bietet eine schnelle Isolierung der Gesamt-DNA aus bis zu 250 µl frischem oder gefrorenem antikoaguliertem Vollblut. Das E.Z.N.A.® Blood DNA Kit kann auch für die Vorbereitung von genomischer DNA aus Buffy-Coat, Serum, Plasma, Knochenmark, Lymphozyten, Thrombozyten und Körperflüssigkeiten verwendet werden. Dieses Kit ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von einer oder mehreren Proben in weniger als 30 Minuten. Phenol-/Chloroformextraktionen und zeitaufwändige Schritte wie Fällung mit Isopropanol oder Ethanol wurden eliminiert. Mit der E.Z.N.A.® Blood DNA Methode aufgereinigte DNA ist einsetzbar für Anwendungen wie PCR, Southern Blotting oder Restriktionsenzymverdau.
- Isolierung von DNA in weniger als 30 Minuten
- Optimiertes Puffersystem gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
- Keine organischen Extraktionen
- Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen