N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
D5143-25G
D5143-25GEA
533
EUR
D5143-25G
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, (4-Amino-N,N-diethylaniline oxalate salt)
Formel:
CH₁₆N₂ Schmelzpunkt: 145 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042025 CAS-Nummer: 142439-89-2 ADR: 6.1,III |