Dimethylsulfoxid ≥99,5%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
|
D5879-1GA
D5879-100ML
D5879-1L
D5879-500ML
D5879-25L
D5879-7L
D5879-2.5L
D5879-230KG
D5879-5L
D5879-1GAEA
510.97
EUR
D5879-1GA
D5879-100ML
D5879-1L
D5879-500ML
D5879-25L
D5879-7L
D5879-2.5L
D5879-230KG
D5879-5L
Dimethylsulfoxid ≥99,5%, Reagenzqualität
Dimethylsulfoxid
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
(CH₃)₂SO Siedepunkt: 28,5 %(V) Dichte: 1,104 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Identity (NMR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Vapor Density | 2.7 (vs air) |
Autoignition Temperature | 573 °F |
Vapor Pressure | 0.42 mmHg ( 20 °C) |
Explosion Limit | 42 %, 63 °F |
Refractive Index | n20/D 1.479 (lit.) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...