6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
D5928-5MG
D5928-5MGEA 323 EUR
D5928-5MG
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Fluorescent molecular rotor
Formel: C₁₅H₁₅N₃O
Molecular Weight: 253,3 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00274418
CAS-Nummer: 142978-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04cd3cf4d0ba01c0fd5fa81d0163fb7b6158a74d&vid=57cc00f273897b60e70956239cc74cd8c66be88a&prid=web&clid=SAPDAM