1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥98%, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyme: Natriumbutylsulfonat

D600-03EA 0 EUR
D600-03
1-Butansulfonsäure Natriumsalz ≥98%, J.T.Baker®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz

Powder.

Formel: C₄H₉NaO₃S
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₄H₉NaO₃) (by titration) ≥98 %
Appearance Passes Test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR