Karabinerhaken, Frelon
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1018971
DALL1018971EA 40 EUR
DALL1018971
Karabinerhaken, Frelon
Fallschutz Karabiner
Karabinerhaken, der zwischen Anschlagpunkt und Verbindungsmittel eingesetzt wird, aus Aluminium. Für das Baugewerbe und allgemeine Industrieanwendungen.
  • Birnenform erleichtert das Anschlagen
  • Große Öffnung (22 mm) für mehrere Seile
  • Hohe Bruchfestigkeit
Standards: EN 362 (Klasse B)