Perfect Fit Dexgrip Handschuh 9 Strickhandschuh mit Strickbündchen. Material: Baumwoll (BW)/Polyamid (PA), (Maschenzahl 12), Handi nnenfläche und Finger mit Latexbeschichtung Gesamtlänge: 240 mm Anwendung: bei Handhabung von rutschigen und feuchte rm 1 * 1 PAAR
Lieferant: HONEYWELL SAFETY