Einweg-Gehörschutzstöpsel, MultiMax®
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
3301261
DALL3301261EA 0 EUR
DALL3301261
Einweg-Gehörschutzstöpsel, MultiMax®
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Diese Ohrstöpsel aus selbst-anpassendem Schaumstoff verfügen über ein Zwei-Größen-in-Eins-Design und bieten somit eine optimale individuelle Passform.
  • Glatte, schmutzabweisende geschlossene Schaumhautzellen verhindern Schmutzablagerungen
  • Selbst-anpassender Polyurethanschaum dehnt sich aus, um sich so jedem Träger anzupassen
  • Spart Zeit, Abfall und Platz
SNR: 35 dB
Standards: EN 352-2