Reinigungsmittel für die manuelle Reinigung, deconex®
Lieferant: Borer Chemie
500325.00-K05W
DECO500325.00-K05WEA 211 EUR
DECO500325.00-K05W
Reinigungsmittel für die manuelle Reinigung, deconex®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Leicht basisches Flüssigreinigerkonzentrat für Laborglaswaren. Geeignet für Tauchbäder und Ultraschallreinigungsgeräte.
  • Rinseable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • Perfect results even at low concentrations
  • High cleaning performance due to excellent swelling and dispersing capabilities
  • Working solution suitable for multiple use with a broad cleaning spectrum
  • Ideal as an adequate substitute for chromosulphuric acid, not toxic and environmentally friendly
  • EDTA-, NTA- and chlorine-free