Laborglasreiniger deconex® 16 PLUS
Lieferant: Borer Chemie
509700.00-K05W
DECO509700.00-K05WEA 117 EUR
DECO509700.00-K05W
Laborglasreiniger deconex® 16 PLUS
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, pH-neutrales Reinigungskonzentrat zur manuellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien in Ultraschall- und Tauchbädern.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Gebrauchslösung mehrfach verwendbar
  • Gute Materialverträglichkeit, besonders für alkali- und korrosionsempfindliche Labormaterialien empfohlen, auch für Aluminium geeignet
  • Phosphatfrei, kein Eintrag von Phosphaten ins Abwasser
  • EDTA-, NTA- und chlorfrei, umweltfreundlich