Gesichtsschutz, Visor-Toric
Lieferant: DELTA PLUS
VISORTOIN
DELPVISORTOINEA 30.6 EUR
DELPVISORTOIN
Gesichtsschutz, Visor-Toric
Gesichtsschutz
Klares Visier aus eingespritztem Polycarbonat mit Lichtbogenschutz. Geeignet für den Gesichtsschutzhalter VISOR HOLDER und VIROR H (BALBI2- und PICO2-Unterstützung). Ideal für Waldarbeiten, Bau- und Schneidarbeiten.
  • Universelle Befestigung
  • Schutz vor großen Feststoffpartikeln
  • Einfach zu bedienen und komfortabel
Dicke: 1,9/2,0 mm
Gewicht: 162 g
Standards: EN 166, EN 170 (2C-1,2)
Bestellinformation: Die Halterung für den Gesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Büro.