Sterile swab
Lieferant: DELTALAB
300210
DELT300210EA 370 EUR
DELT300210
Sterile swab
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Sterile swabs sterilised by ethylene oxide for use when samples do not need to be transported.
Standards: Class IIa.
Verpackung: Wrapped in peel-pack.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904