Chlamydia swab
Lieferant: DELTALAB
300299
DELT300299EA 0 EUR
DELT300299
Chlamydia swab
Tupfer Transport-Tupfer
Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
  • Liquid medium
  • Sterilised by irradiaton
  • Sample is maintained viable for up to 72 hours
Bitte beachten Recommended to first use a dry swab to clear the channel during cervical sampling.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904