Container with screw cap
Lieferant: DELTALAB
409902
DELT409902EA 327 EUR
DELT409902
Container with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
Ultra clear PP containers and caps made of PE.
  • Containers have double moulded-in graduations, (in 20 ml increments up to 200 ml and in 1 oz increments up to 7 oz)
  • Feature a frosted panel on their side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904