Serologische Pipetten, steril

Lieferant: DELTALAB
900031.C
DELT900031.CEA 984 EUR
DELT900031.C
Serologische Pipetten, steril
Pipetten Serologische Pipetten
Diese serologische Pipette ermöglicht eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten und deren Übertragung von einem Gefäß zum anderen, um Reaktionen durchführen zu können, die die nachfolgende Analyse der Probe vereinfachen.

  • Zum Einmalgebrauch
  • Aus transparentem Polystyrol
  • Genauigkeit >98%
  • Gammasterilisiert
  • Volumen von 1 bis 50 ml
  • DNAse- und RNAse-frei

Keine Flüssigkeitsretention: nahtlose Pipette aus einem Guss, sodass die Flüssigkeit nicht am Übergang zur Spitze haften bleibt

Die Pipetten haben einen weißen Baumwoll-Stopfen und einen aufgedruckten Ring, der zur besseren Identifikation nach Volumen farbcodiert ist. Die schwarzen Graduierungen sind gut ablesbar und permanent. Mit negativer Graduierung und zwei gegenläufigen Skalen (aufsteigende und absteigende Graduierung).

Standards: Zertifiziert als pyrogenfrei (ISO 10993-11), nicht zytotoxisch (ISO 10993-5) und nicht hämolytisch (ISO 10993-4).

Verpackung: Faserfreie, leicht zu öffnende Verpackung.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR