Druckverschlussbeutel
Lieferant: DELTALAB
M70100 M300400 M100150 M150220 M180250 M120180B M80160 M250330 M80120 M6080 M200300
DELTM70100EA 108 EUR
DELTM70100 DELTM300400 DELTM100150 DELTM150220 DELTM180250 DELTM120180B DELTM80160 DELTM250330 DELTM80120 DELTM6080 DELTM200300
Druckverschlussbeutel
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Diese transparenten PE-Druckverschlussbeutel können für alle festen Proben verwendet werden.
  • Sehr stoß- und reißfest
Geeignet für Laboratorien (für Röhrchen, Tupfer, etc.) sowie verschiedene Industrien (für Ersatzteile, kleine elektronische Bauteile, Knöpfe, Süßigkeiten, u.v.m.).
Standards: Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.