Stoppers, chloroprene rubber
Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
1010408 1010410 1010412 1010414 1010417 1010418 1010421 1010423 1010426 1010429 1010403 1010405 1010431 1010436 1010441 1010479 1010450 1010447 1010460 1011410 1011412 1011414 1012414 1011417 1012417 1011418 1012418 1011421 1012421 1011423 1012423 1011426 1012426 1011429 1012429 1011431 1012431 1010456 1010464 1010471 1010487 1010494
DENE1010408EA 2.2 EUR
DENE1010408 DENE1010410 DENE1010412 DENE1010414 DENE1010417 DENE1010418 DENE1010421 DENE1010423 DENE1010426 DENE1010429 DENE1010403 DENE1010405 DENE1010431 DENE1010436 DENE1010441 DENE1010479 DENE1010450 DENE1010447 DENE1010460 DENE1011410 DENE1011412 DENE1011414 DENE1012414 DENE1011417 DENE1012417 DENE1011418 DENE1012418 DENE1011421 DENE1012421 DENE1011423 DENE1012423 DENE1011426 DENE1012426 DENE1011429 DENE1012429 DENE1011431 DENE1012431 DENE1010456 DENE1010464 DENE1010471 DENE1010487 DENE1010494
Stoppers, chloroprene rubber
Stopfen Gummistopfen
  • Durometer 40 Shore A
Standards: Acc. DIN 12 871
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable