Leitfähige Transportboxen
Lieferant: DESCO
239305 239345
DESC239305EA 26.7 EUR
DESC239305 DESC239345
Leitfähige Transportboxen
Boxen ESD-Sicherheitsboxen
Leitfähige Transportboxen bestehen aus spritzgegossenem, leitfähigem Polypropylen.
  • Flacher Boden, stapelbar
  • Rv: 1×10³ bis <1×10⁶ Ω
  • Maßgefertigte Trennwände für Leiterplattenbehälter sind erhältlich
  • Hergestellt aus ca. 2 mm starkem leitfähigem Kunststoff oder Cortronic® B-Welle, elektrostatisch ableitendem Karton.
  • Viele Formen und Größen möglich
  • Verfahren für kleine und mittlere Mengen geeignet
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten