Velostat® Runder Container
Lieferant: DESCO
57016
DESC57016EA 4.5 EUR
DESC57016
Velostat® Runder Container
Boxen Lagerboxen
Runder Velostat®-Behälter, ideal zur antistatischen Lagerung, Zusammenstellung und Handhabung während des Prozesses sowie den Transport statikempfindlicher Baugruppen und Geräte.
  • Schwarzer Spritzgussbehälter
  • Deckel inklusive