Metall-Antistatikbeutel, PCL100 Clean-Serie
Lieferant: DESCO
PCL1001115
DESCPCL1001115EA 48.1 EUR
DESCPCL1001115
Metall-Antistatikbeutel, PCL100 Clean-Serie
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Metal-In Antistatikbeutel werden aus einem Polyester-Metall-Polyethylen-Laminat hergestellt. ESD-sichere Verpackung für den Einsatz in Reinräumen mit erhöhtem Risiko von Oberflächenpartikeln.
  • Mit geprägtem ESD-Schutzsymbol und Chargencode
  • Das Polyester-Dielektrikum sorgt in Verbindung mit der Metallschicht für Entladungsschutz
  • Beutel ist frei von Aminen, Silikonen und Schwermetallen
  • Beutel sind heißsiegelfähig
Die 0,07 mm dicke Metall-Folienlaminierung schützt ESD-empfindliche Inhalte vor elektrostatischen Feldern und elektrostatischen Entladungen (ESD). Die ableitenden Innen- und Außenflächen ermöglichen die Verwendung der Tasche in ESD-geschützten Bereichen und die Erdung, wenn sie auf einer geerdeten Oberfläche platziert oder von einem geerdeten Bediener gehandhabt wird.
Standards: Erfüllt die Anforderungen von ANSI/ESD S20.20 und ANSI/ESD S541 für ESD-geschützte Verpackungen innerhalb und außerhalb von ESD-geschützten Bereichen (EPA). Bleifrei, RoHS 3-, REACH- und konform mit Konfliktmineralien.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten