Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität

Lieferant: G Bioscienes

Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate

DG011 DG012
DG011EA 298 EUR
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227.53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR