N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
DG015
DG015EA 293 EUR
DG015
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₆
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063288
CAS-Nummer: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8