Desoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]desoxycholamid)
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
Synonyme:
Deoxy-bigchap
DG026
DG026EA
3560
EUR
DG026
Desoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]desoxycholamid)
Desoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]desoxycholamid)
Formel:
C₄₂H₇₅N₃O₁₅ Molecular Weight: 862.05 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00161482 CAS-Nummer: 86303-23-3 |