3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: CHAPS
DG051
DG051EA 1550 EUR
DG051
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molecular Weight: 614.89 g/mol
Schmelzpunkt: 116
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052