3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
Synonyme:
3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropansulfonat, CHAPSO
DG052
DG052EA
421
EUR
DG052
3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₈S Molecular Weight: 630.89 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
82473-24-3 |