Natriumdesoxycholat

Lieferant: G Bioscienes
Achtung

DG091
DG091EA 1470 EUR
DG091
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR