3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 5% in wässriger Lösung

Lieferant: G Bioscienes

Synonyme: CHAPS

DG097
DG097EA 294 EUR
DG097
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 5% in wässriger Lösung
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molecular Weight: 614.89 g/mol
Schmelzpunkt: 116
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR