Wasserstoffgeneratoren
Lieferant: DOMNICK HUNTER
20H-MD 110H-MDCARRIER
564-0067EA 0 EUR
564-0067 DHUN110H-MDCARRIER
Wasserstoffgeneratoren
Gasgeneratoren Wasserstoff-Generatoren
Die Wasserstoffgeneratoren von Parker Domnick Hunter erzeugen einen kontinuierlichen Fluss hochreinen Wasserstoffs aus entionisiertem Wasser. Diese Wasserstoffgeneratoren sind eine sichere und bedienungsfreundliche Alternative zu Hochdruckgaszylindern. Wasserstoff wird nur nach Bedarf bei niedrigem Druck erzeugt, und das Volumen des gespeicherten Gases ist minimal.
  • Automatische Wasserstoff-Leckerkennung
  • Patentierter siebenstufiger Explosionsschutz
  • Ständige Überwachung der Gerätefunktionen
  • Benutzerfreundliche Steuereinheit, gut sichtbare/hörbare Alarmfunktionen
  • Sehr großer Wassertank / optional automatische Wassernachfüllung
  • Optionale Fernsteuerung und -überwachung
Die Generatoren eignen sich ideal zur Versorgung aller bekannten herkömmlichen Flammenionisationsdetektoren (FID) bei GC und können auch zur Wasserstoffversorgung bei GC-Trägergasanwendungen und für ELCD-Reaktionsgas verwendet werden.
Um eine optimale Leistung und eine hohe Langlebigkeit dieser Wasserstoffgeneratoren zu gewährleisten, empfehlen wir Wartungssets.
Wenden Sie sich bitte für Ihre Installations- und Serviceanforderungen an Avantor.
Contact VWR for your installation and service requirements.