D(+)-Biotin

Lieferant: DIANOVA

06042 06043
DIAN06042EA 0 EUR
DIAN06042 DIAN06043
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR