Kernechtrot
Lieferant: DIANOVA
Synonyme:
Natrium-1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-3-sulfonat, Heliechtrubin
15904
DIAN15904EA
0
EUR
DIAN15904
Kernechtrot
Kernechtrot
Formel:
C₁₄H₈NNaO₇S Molecular Weight: 357.28 g/mol Schmelzpunkt: 300 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078493 CAS-Nummer: 6409-77-4 EINECS: 229-088-0 Merck Index: 13,06512 |