Harnstoff FS // Urease-GLDH-Methode Serum, Plasma oder Urin Linearität bis 300 mg / dl Wellenlänge 340 nm, Hg 334 nm, Hg 365 nm 1 * 1 KIT
Lieferant: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Harnstoff FS // Urease-GLDH-Methode Serum, Plasma oder Urin Linearität bis 300 mg / dl Wellenlänge 340 nm, Hg 334 nm, Hg 365 nm 1 * 1 KIT