pH-Indikatorlösung, ganzer Bereich pH 1-14

Lieferant: DISTRIBUTOR

Synonyme: Mischindikator

UN10900-135
DIUKUN10900-135EA 30 EUR
DIUKUN10900-135
pH-Indikatorlösung, ganzer Bereich pH 1-14
pH-Indikatorlösung

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR