Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Oxivir® Plus
Lieferant: Diversey
100827423 100827422
DIVY100827423EA 200 EUR
DIVY100827423 DIVY100827422
Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Oxivir® Plus
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger, der ein breites Spektrum von Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Schimmelpilze, Hefen) beseitigt. Dies erfolgt auf Basis der umweltfreundlichen AHP®-Technologie (Accelerated Hydrogene Peroxid). Nach Gebrauch zerfällt das Produkt in Wasser und Sauerstoff.
  • Sichere Anwendung auf allen säurebeständigen Oberflächen einschließlich Polstermöbeln und Teppichen
  • Ideal zur Vorbeugung von Infektionen und Krankheitserreger-Ausbrüchen und beim Umgang mit kontaminierten Körperflüssigkeiten
  • Zugelassen für Polstermöbel und Textilien mit Woolsafe-Zertifikat
Standards: EN 14476 Norovirus in 2 Minuten. EN 1276 E. coli in 5 Minuten. EN 1650 in 15 Minuten.
Bitte beachten Use biocides safely. Always read the label and product information before use.