Desinfektionsmittel, ClearKlens Cleansinald
Lieferant: Diversey
100848254 100848253 7516429
DIVY100848254EA 328 EUR
DIVY100848254 DIVY100848253 141-0893
Desinfektionsmittel, ClearKlens Cleansinald
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Oberflächenaktives Desinfektionsmittel basierend auf einer Mischung von quaternären Ammoniumverbindungen und Alkylamin.
  • Auf 0,2 Mikrometer gefiltert, aseptisch abgefüllt und doppelt verpackt
  • Breites Wirkspektrum
  • Im Lieferumfang enthalten: Analysen-und Sterilitätszertifikat, wo zutreffend
  • Kompatibel in Rotation mit ClearKlens Tego® 2000, ClearKlens Tego® 2001 und ClearKlens Bi-Spore
Standards: Prüfungen CEN 1276, CEN 1650 und CEN 13697 bestanden
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett undMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable