Desinfektionsmittel, Divosan Activ VT5
Lieferant: Diversey
100861997
DIVY100861997EA 127 EUR
DIVY100861997
Desinfektionsmittel, Divosan Activ VT5
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Divosan Activ VT5 ist ein hoch wirksames, gebrauchsfertiges, oxidierendes Desinfektionsmittel auf der Basis von Peressigsäure. Es ist für die Reinigung verfahrenstechnischer Anlagen (CIP, Cleaning in Place) in der Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie vorgesehen.
  • Bakterizid und fungizide (Hefe und Aspergillus), sporizid und aktiv gegen Viren
  • Klare, farblose Flüssigkeit
  • Relative Dichte bei 20 °C: 1,11
  • Geeignet für die Verwendung in weichem oder hartem Wasser; pH-Wert der Lösung: 3,1
Standards: Bakterizid: EN 1276; Fungizid: EN 1650
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.