Soft Care Des E Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis
Lieferant: Diversey
100962439
DIVY100962439EA 218 EUR
DIVY100962439
Soft Care Des E Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis
Seifen- und Flüssigseifenspender
Soft Care Des E ist ein zu 71,5% alkoholbasiertes Händedesinfektionsgel zur wasserlosen Hautdesinfektion. Soft Care Des E ist für den Einsatz in allen Bereichen geeignet, einschließlich im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Enthält Ethanol, ein hochwirksames Desinfektionsmittel
  • Geeignet für chirurgische Desinfektion
  • Duft- und farbfrei; Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Enthält einen wirksamen Feuchtigkeitsspender, der Hautreizungen und Austrocknung vorbeugt
Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis. Ethanol ist ein Desinfektionsmittel, das sehr wirksam gegen residente und transiente Flora wie Bakterien (z. B. MRSA) und Hefe ist. Es ist auch wirksam gegen behüllte Viren wie Grippe und bestimmte unbehüllte Viren wie Norovirus und Adenovirus.
Parfümfrei, wodurch das Risiko einer Verunreinigung von Lebensmitteln ausgeschlossen wird und es für die Anwendung in Lebensmittelverarbeitungsbereichen geeignet ist. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (Patch- und TEWL-Tests). Enthält einen Hautweichmacher, der die Haut glatt und intakt hält, insbesondere in Bereichen, in denen häufige Händedesinfektion erforderlich ist.