TASKI® Jontec Linosafe F1g Linoleumsicherer Abstreifer
Lieferant: Diversey
7512688
DIVY7512688EA 59.5 EUR
DIVY7512688
TASKI® Jontec Linosafe F1g Linoleumsicherer Abstreifer
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Linoleumsicherer Abstreifer zum Entfernen von Emulsionen und Pflegefilmen von Linoleum und anderen wasserbeständigen Hartböden. Verhindert Verfärbungen und Schäden an Ihrem Linoleumboden.
  • Hochwirksamer, leicht alkalischer Abstreifer
  • Formuliert für die sichere Entfernung von Emulsionen von Linoleumböden
  • Wirksam, schaumarm
  • Geruchsarm
Vorteile:
Schnelle und gründliche Entfernung von Emulsionsschichten
Sicher für die Anwendung auf allen Arten von wasserbeständigen Hartböden, insbesondere auf Linoleum und kalziumhaltigen Steinen (z. B. Marmorböden)
Einfach und sicher in der Anwendung
Leicht parfümiert für eine angenehme Anwendung